Learn More
GSK1324726A, MedChemExpress
Código de producto. 16438567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438567 5 mg 5 miligramos
16425938 10 mg 10 miligramos
16422087 50 mg 50 miligramos
16406376 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16438567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13960
MedChemExpress GSK1324726A is a novel, potent, and selective inhibitor of BET proteins with high affinity to BRD2 (IC50=41 nM), BRD3 (IC50=31 nM), and BRD4 (IC50=22 nM).
GSK1324726A is a novel, potent, and selective inhibitor of BET proteins with high affinity to BRD2 (IC50=41 nM), BRD3 (IC50=31 nM), and BRD4 (IC50=22 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK1324726A
Forma física Solid
CAS 1300031-52-0
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23ClN2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo I-BET726
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (105.77 mM)
SMILES ClC1=CC=C(N[C@H]2C3=C(C=CC(C4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C3)N(C(C)=O)[C@@H](C)C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 434.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.91
Porcentaje de pureza 98.0%