Learn More
GSK1292263, MedChemExpress
Código de producto. 16464968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464968 10 mg 10 miligramos
16431217 50 mg 50 miligramos
16427707 5 mg 5 miligramos
16415746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12066
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress GSK-1292263 is an orally available GPR119 agonist with pEC50s of 6.9 and 6.7 for human and rat GPR119, respectively. GSK-1292263 can be used for the research of type 2 diabetes mellitus (T2DM).
GSK-1292263 is an orally available GPR119 agonist with pEC50s of 6.9 and 6.7 for human and rat GPR119, respectively. GSK-1292263 can be used for the research of type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK1292263
CAS 1032823-75-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28N4O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 20 mg/mL (43.81 mM)
SMILES CC(C1=NOC(N2CCC(CC2)COC3=CN=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)S(C)(=O)=O)=N1)C
Peso molecular (g/mol) 456.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.56
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation