Learn More
GSK126, TRC
Código de producto. 30007894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007894 5 mg 5 miligramos
30003408 10 mg 10 miligramos
30006056 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7976505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346574-57-9
Fórmula molecular C31 H38 N6 O2
Peso molecular (g/mol) 526.67
Sinónimo N-[(1,2-Dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo-3-pyridinyl)methyl]-3-methyl-1-[(1S)-1-methylpropyl]-6-[6-(1-piperazinyl)-3-pyridinyl]-1H-Indole-4-carboxamide, N-[(4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinyl)methyl]-3-methyl-1-((1S)-1-methylpropyl)-6-[6-(1-piperazinyl)-3-pyridinyl]-1H-indole-4-carboxamide
Nombre IUPAC 1-[(2S)-butan-2-il]-N-[(4,6-dimetil-2-oxo-1H-piridina-3-il)metilo]-3-metil-6-(6-piperazina-1-ilpiridina-3-il)indol-4-carboxamida
SMILES CC[C@H](C)n1cc(C)c2c(cc(cc12)c3ccc(nc3)N4CCNCC4)C(=O)NCC5=C(C)C=C(C)NC5=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK126
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H38N6O2/c1-6-22(5)37-18-20(3)29-25(30(38)34-17-26-19(2)13-21(4)35-31(26)39)14-24(15-27(29)37)23-7-8-28(33-16-23)36-11-9-32-10-12-36/h7-8,13-16,18,22,32H,6,9-12,17H2,1-5H3,(H,34,38)(H,35,39)/t22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.3056