Learn More
GSK126, MedChemExpress
Código de producto. 16478397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478397 5 mg 5 miligramos
16466196 100 mg 100 miligramos
16461867 50 mg 50 miligramos
16445708 10 mg 10 miligramos
16431086 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16478397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13470
MedChemExpress GSK126 (GSK2816126A) is a potent, highly selective inhibitor of EZH2 methyltransferase with an IC50 of 9.9 nM.
GSK126 (GSK2816126A) is a potent, highly selective inhibitor of EZH2 methyltransferase with an IC50 of 9.9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK126
CAS 1346574-57-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H38N6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo GSK2816126A
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (23.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=C(N3CCNCC3)N=C2)=CC4=C1C(C)=CN4[C@@H](C)CC)NCC5=C(C)C=C(C)NC5=O
Peso molecular (g/mol) 526.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.67
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death