Learn More
GSK1059615, MedChemExpress
Código de producto. 16487677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487677 5 mg 5 miligramos
16464938 10 mg 10 miligramos
16445716 100 mg 100 miligramos
16431187 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16487677
Marca: Medchem Express HY12036
MedChemExpress GSK1059615 is a dual inhibitor of PI3Kα/β/δ/γ (reversible) and mTOR with IC50 of 0.4 nM/0.6 nM/2 nM/5 nM and 12 nM, respectively.
GSK1059615 is a dual inhibitor of PI3Kα/β/δ/γ (reversible) and mTOR with IC50 of 0.4 nM/0.6 nM/2 nM/5 nM and 12 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK1059615
Forma física Solid
CAS 958852-01-2
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H11N3O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (15.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(S/C1=C\C2=CC=C3N=CC=C(C3=C2)C4=CC=NC=C4)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 333.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.36
Porcentaje de pureza 98.0%