Learn More
GSK1016790A, MedChemExpress
Código de producto. 16493767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493767 50 mg 50 miligramos
16470278 5 mg 5 miligramos
16457646 100 mg 100 miligramos
16437818 10 mg 10 miligramos
16403666 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19608
MedChemExpress GSK1016790A is a potent and selective transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) channel agonist. GSK1016790A can elicit Ca2+ influx and elevate intracellular Ca2+ in HEK cells.
GSK1016790A is a potent and selective transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) channel agonist. GSK1016790A can elicit Ca2+ influx and elevate intracellular Ca2+ in HEK cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK1016790A
CAS 942206-85-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H32Cl2N4O6S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (50.33 mM)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)N[C@H](C(N3CCN(C([C@@H](NS(=O)(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)=O)CO)=O)CC3)=O)CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 655.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 655.61
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death