Learn More
GSK0660, MedChemExpress
Código de producto. 16475846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475846 100 mg 100 miligramos
16467847 5 mg 5 miligramos
16445128 10 mg 10 miligramos
16411367 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12377
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK0660
CAS 1014691-61-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N2O5S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (117.09 mM)
SMILES O=C(C1=C(S(=O)(NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2OC)=O)C=CS1)OC
Peso molecular (g/mol) 418.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.49
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism