Learn More
Inhibidor de la ventaja GSK, TRC
Código de producto. 30179160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179160 1 mg 1 miligramo
30179479 10 mg 10 miligramos
30179483 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7978001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1337531-89-1
Fórmula molecular C24 H19 F4 N5 O
Peso molecular (g/mol) 469.43
Sinónimo GSK PERK Inhibitor, 1-[5-(4-Amino-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-2-[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Nombre IUPAC 1-[5-(4-amino-7-metil-pirroli[2,3-d]pirimidina-5-il)indolina-1-il]-2-[3-fluoro-5-(trifluorometilfenil]etanona
SMILES Cn1cc(c2ccc3N(CCc3c2)C(=O)Cc4cc(F)cc(c4)C(F)(F)F)c5c(N)ncnc15
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-GSK2606414
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H19F4N5O/c1-32-11-18(21-22(29)30-12-31-23(21)32)14-2-3-19-15(9-14)4-5-33(19)20(34)8-13-6-16(24(26,27)28)10-17(25)7-13/h2-3,6-7,9-12H,4-5,8H2,1H3,(H2,29,30,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.1526