Learn More
GSK-LSD1 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492606
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16492606 25 mg 25 miligramos
16489636 50 mg 50 miligramos
16463078 10 mg 10 miligramos
16405817 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16492606
Marca: Medchem Express HY100546A
MedChemExpress GSK-LSD1 dihydrochloride is a potent, selective and irreversible lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor with an IC50 of 16 nM.
GSK-LSD1 dihydrochloride is a potent, selective and irreversible lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor with an IC50 of 16 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-LSD1 dihydrochloride
CAS 2102933-95-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H22Cl2N2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (216.08 mM)
SMILES C1(N[C@H]2[C@H](C3=CC=CC=C3)C2)CCNCC1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 289.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death