Learn More
Tocris Bioscience™ GSK J2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002055 10 mg 10 miligramos
30002064 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002055 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4688/10
Inactive isomer of GSK J1 (Cat. No. 4593)
Inactive control of GSK J1 (IC50 > 100 μM for inhibition of JMJD3/UTX).
Cell permeable ester derivative, GSK J5 and Active Analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1394854-52-4
Fórmula molecular C22H22N5O2-
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK J2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.45
Forma física Powder
Color Blanco
Pureza >98%
Peso molecular 388.451