Learn More
GSK-J2, MedChemExpress
Código de producto. 16462797
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16462797 50 mg 50 miligramos
16446718 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16462797
Marca: Medchem Express HY15648A
MedChemExpress GSK-J2 is an isomer of GSK-J1 that does not have any specific activity. GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A.
GSK-J2 is an isomer of GSK-J1 that does not have any specific activity. GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-J2
Forma física Solid
CAS 1394854-52-4
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (107.84 mM)
SMILES O=C(O)CCNC1=NC(C2=CC=CN=C2)=NC(N3CCC(C=CC=C4)=C4CC3)=C1
Peso molecular (g/mol) 389.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.45
Porcentaje de pureza 99.8%