Learn More
GSK-J1, MedChemExpress
Código de producto. 16452797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452797 50 mg 50 miligramos
16436718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15648
MedChemExpress GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-J1
Forma física Powder
CAS 1373422-53-7
Color Brownish Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CCNC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NC(N(CC3)CCC4=C3C=CC=C4)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 389.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.45
Porcentaje de pureza 99.59%