Learn More
GSK-J1 lithium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16482797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482797 50 mg 50 miligramos
16466718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15648D
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress GSK-J1 lithium salt is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
GSK-J1 lithium salt is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-J1 lithium salt
Forma física Solid
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22LiN5O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
SMILES [Li]OC(CCNC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NC(N(CC3)CCC4=C3C=CC=C4)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 395.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.38