Learn More
GSK 923295, TRC
Código de producto. 30240725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240725 5 mg 5 miligramos
30240524 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7977505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1088965-37-0
Fórmula molecular C32H38ClN5O4
Peso molecular (g/mol) 592.13
Sinónimo GSK 923295, 3-Chloro-N-{(1S)-2-[(N,N-dimethylglycyl)amino]-1-[(4-{8-[(1S)-1-hydroxyethyl]imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}phenyl)methyl]ethyl}-4-[(1-methylethyl)oxy]benzamide, GSK 923295A
Nombre IUPAC 3-cloro-N-[(2S)-1-[[2-(dimetilamino)acetil]amino]-3-[4-[8-[(1S)-1-hidroxietil]imidazo[1,2-a]piridina-2-il]fenil]propano-2-il]-4-propán-2-iloxibenzamida
SMILES CC(C)Oc1ccc(cc1Cl)C(=O)N[C@H](CNC(=O)CN(C)C)Cc2ccc(cc2)c3cn4cccc([C@H](C)O)c4n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-N-((1S)-2-((2-(dimethylamino)acetyl)amino)-1-((4-(8-((1S)-1-hydroxyethyl)imidazo(1,2-a)pyridin-2-yl)phenyl)methyl)ethyl)-4-(1-methylethoxy)-benzamide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H38ClN5O4/c1-20(2)42-29-13-12-24(16-27(29)33)32(41)35-25(17-34-30(40)19-37(4)5)15-22-8-10-23(11-9-22)28-18-38-14-6-7-26(21(3)39)31(38)36-28/h6-14,16,18,20-21,25,39H,15,17,19H2,1-5H3,(H,34,40)(H,35,41)/t21-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.2612