Learn More
GSK-923295, MedChemExpress
Código de producto. 16466487
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16466487 5 mg 5 miligramos
16464826 100 mg 100 miligramos
16440147 50 mg 50 miligramos
16413768 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16466487
Marca: Medchem Express HY10299
MedChemExpress GSK-923295 is a special, allosteric inhibitor of centromere-associated protein-E (CENP-E) kinesin motor ATPase activity, with Ki of 3.2±0.2 nM and 1.6± 0.1 nM for human and canine, respectively.
GSK-923295 is a special, allosteric inhibitor of centromere-associated protein-E (CENP-E) kinesin motor ATPase activity, with Ki of 3.2±0.2 nM and 1.6± 0.1 nM for human and canine, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-923295
CAS 1088965-37-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H38ClN5O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (50.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(C2=CN3C(C([C@@H](O)C)=CC=C3)=N2)C=C1)CNC(CN(C)C)=O)C4=CC(Cl)=C(C=C4)OC(C)C
Peso molecular (g/mol) 592.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.13
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death