Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 9027
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18046042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18046042 10 mg 10 miligramos
18073872 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18046042 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4116/10
Glucocorticoid receptor agonist
Glucocorticoid receptor agonist (pIC50 = 8). Inhibits production of the proinflammatory mediator IL-6 in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1229096-88-1
Fórmula molecular C27H19F4N3O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK 9027
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.52
Pureza >98%
Peso molecular 525.522