Learn More
GSK-843, MedChemExpress
Código de producto. 16437967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16437967 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16437967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY125402
MedChemExpress GSK-843 (GSK'843) is a receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3 or RIPK3) inhibitor, which binds RIP3 kinase domain with an IC50 of 8.6 nM, and inhibits kinase activity with an IC50 of 6.5 nM. GSK-843 can be used for the research of inflammation.
GSK-843 (GSK'843) is a receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3 or RIPK3) inhibitor, which binds RIP3 kinase domain with an IC50 of 8.6 nM, and inhibits kinase activity with an IC50 of 6.5 nM. GSK-843 can be used for the research of inflammation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-843
CAS 1601496-05-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15N5S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo GSK'843
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (132.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C(C2=CC(C)=NN2C)C3=C1C(C4=CC=C(SC=N5)C5=C4)=CS3
Peso molecular (g/mol) 377.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation