Learn More
GSK 789472 Cloruro, TRC
Código de producto. 30240996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240996 10 mg 10 miligramos
30240818 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240996 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG79780510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1257326-24-1
Fórmula molecular C15H21N3O . HCl
Peso molecular (g/mol) 295.81
Sinónimo GSK 789472 Hydrochloride, 1-Phenyl-3-(2-piperidinylmethyl)-2-imidazolidinone Hydrochloride;
Nombre IUPAC 1-fenil-3-(piperidina-2-ilmetil)imidazolidina-2-ona; Cloruro
SMILES Cl.O=C1N(CC2CCCCN2)CCN1c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-3-(2-piperidinylmethyl)-2-imidazolidinone Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O.ClH/c19-15-17(12-13-6-4-5-9-16-13)10-11-18(15)14-7-2-1-3-8-14;/h1-3,7-8,13,16H,4-6,9-12H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1451