Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 690693
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18045322
Cambiar vista
Click to view available options
10mg
Código de producto.
18045322 10mg
1 options
Código de producto. 18045322 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4144/10
Akt kinase inhibitor. Antitumor
ATP-competitive pan-Akt kinase inhibitor (IC50 values are 2, 13 and 9 nM of Akt1, 2 and 3 respectively). Also exhibits some inhibition for AMPK, PKA and PAK and PKC isoforms (IC50 < 100 nM). Displays antiproliferative and apoptotic effects in tumor cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK 690693
CAS 937174-76-0
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C21H27N7O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.48
Pureza >98%
Peso molecular 425.493