missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK-690693, MedChemExpress

Código de producto. 16466467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16466467 5 mg 5 miligramos
16453738 10 mg 10 miligramos
16434806 100 mg 100 miligramos
16400127 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16466467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10249

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK-690693 is an ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 2 nM, 13 nM, 9 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively. GSK-690693 is also an AMPK inhibitor, affects Unc-51-like autophagy activating kinase 1 (ULK1) activity and robustly inhibits STING-dependent IRF3 activation.

GSK-690693 is an ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 2 nM, 13 nM, 9 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively. GSK-690693 is also an AMPK inhibitor, affects Unc-51-like autophagy activating kinase 1 (ULK1) activity and robustly inhibits STING-dependent IRF3 activation.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK-690693
CAS 937174-76-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N7O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (70.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.75 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl)
SMILES CC(O)(C)C#CC1=NC=C(OC[C@@H]2CNCCC2)C3=C1N=C(C4=NON=C4N)N3CC
Peso molecular (g/mol) 425.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.48
Porcentaje de pureza 96.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.