missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GSK 690 Hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
GSK 690 (Hydrochloride) is a reversible inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1), with a Kd value of 9 nM and a biochemical IC50 of 37 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK 690 Hydrochloride |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H24ClN3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (307.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=CC=C(C2=CC(OC[C@H]3CNCC3)=CN=C2C4=CC=C(C)C=C4)C=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 405.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.92 |
| Porcentaje de pureza | 99.16% |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?