Learn More
GSK 690 Hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
GSK 690 (Hydrochloride) is a reversible inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1), with a Kd value of 9 nM and a biochemical IC50 of 37 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | GSK 690 Hydrochloride |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H24ClN3O |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (307.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=CC=C(C2=CC(OC[C@H]3CNCC3)=CN=C2C4=CC=C(C)C=C4)C=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 405.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.92 |
| Porcentaje de pureza | 99.16% |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?