Learn More
GSK-626616, TRC
Código de producto. 30240912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240912 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30240912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7978535MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone
CAS 1025821-33-3
Fórmula molecular C18H10Cl2N4OS
Cantidad 5 mg
Sinónimo GSK 626616, GSK-626616
Fórmula InChI InChI=1S/C18H10Cl2N4OS/c19-11-2-1-3-12(20)16(11)23-18-24-17(25)15(26-18)9-10-4-5-13-14(8-10)22-7-6-21-13/h1-9H,(H,23,24,25)/b15-9-
SMILES Clc1cccc(Cl)c1NC2=NC(=O)\C(=C\c3ccc4nccnc4c3)\S2
Nombre IUPAC (5Z)-2-(2,6-dicloroanilino)-5-(quinoxalina-6-ilmetilideno)-1,3-tiazol-4-uno
Peso molecular (g/mol) 401.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.9952