Learn More
GSK 525768A, MedChemExpress
Código de producto. 16486076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486076 100 mg 100 miligramos
16475498 10 mg 10 miligramos
16431677 50 mg 50 miligramos
16418217 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13032A
MedChemExpress GSK 525768A is the inactive enantiomer of GSK525762A. GSK 525768A has no activity towards BET.
GSK 525768A is the inactive enantiomer of GSK525762A. GSK 525768A has no activity towards BET.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK 525768A
CAS 1260530-25-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22ClN5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.90 mM)
SMILES O=C(NCC)C[C@@H]1C2=NN=C(C)N2C3=CC=C(OC)C=C3C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
Peso molecular (g/mol) 423.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.9
Porcentaje de pureza 96.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death