Learn More
GSK 4716, Tocris Bioscience™
Descripción
Selective agonist at estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ. Displays selectivity over ERRα and the classical estrogen receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK 4716 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.34 |
| Porcentaje de pureza | >99% |