Learn More
GSK 4716
Código de producto. 15436769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436769 10 mg 10 miligramos
15446769 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65166.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Agonista selectivo en receptores relacionados con el estrógeno ERR→ y ERR→
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101574-65-6
Fórmula molecular C17H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 282.34
Número MDL MFCD00567155
Clave InChI IKPPIUNQWSRCOZ-WOJGMQOQSA-N
Sinónimo e-4-hydroxy-n'-4-isopropylbenzylidene benzohydrazide, 4-hydroxy-benzoic acid 4-isopropyl-benzylidene-hydrazide, 4-hydroxy-2-1e-4-1-methylethyl phenyl methylene hydrazide, 2-4-1-methylethyl phenyl methylene hydrazide 4-hydroxybenzoic acid, 2gpp, d0dx8t, gsk hplc, 4-hydroxy-n-e-4-isopropylphenyl methyleneamino benzamide, 4-hydroxy-n-e-4-propan-2-ylphenyl methylideneamino benzamide, 4-hydroxy-n-1e-4-propan-2-yl phenyl methylidene benzohydrazide
PubChem CID 5331325
ChEBI CHEBI:80000
Nombre IUPAC 4-hidroxi-N-[(E)-(4-propan-2-ilfenil)metilidenoamino]benzamida
SMILES CC(C)C1=CC=C(\C=N\NC(=O)C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK 4716
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.34
Forma física Sólido