Learn More
GSK-4716, MedChemExpress
Código de producto. 16477816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16477816 100 mg 100 miligramos
16448048 10 mg 10 miligramos
16423967 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16477816
Marca: Medchem Express HY33353
MedChemExpress GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-4716
CAS 101574-65-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18N2O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.18 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C(C(C)C)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 282.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.34
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death