Learn More
GSK 4112, TRC
Código de producto. 30240968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240968 50 mg 50 miligramos
30240767 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG79770050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216744-19-2
Fórmula molecular C18H21ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 396.89
Sinónimo GSK 4112
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN(Cc1ccc(Cl)cc1)Cc2ccc(s2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(4-Chlorophenyl)methyl]-N-[(5-nitro-2-thienyl)methyl]glycine 1,1-Dimethylethyl Ester