Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor VIII de GSK-3beta
Código de producto. 15406459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15406459 10mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15406459 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64554.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Un inhibidor de GSK-3beta, potente, selectivo y que penetra en las células
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10mg
Descripción Amarillo
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor de GSK-3beta, potente, selectivo y que penetra en las células
CAS 487021-52-3
Fórmula molecular C12H12N4O4S
Formula Weight (peso de la fórmula) 308,31g/mol
Sinónimo AR-A014418
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido