Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 3787
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18063922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18063922 50 mg 50 miligramos
18025332 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18063922 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3961/50
Potent and selective PPARδ antagonist
Potent and selective peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) antagonist (pIC50 = 6.6). Displays no measurable affinity for PPARα or PPARγ in vitro (pIC50< 5).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188591-46-0
Fórmula molecular C15H12ClF3N2O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK 3787
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.78
Pureza >99%
Peso molecular 392.78