Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 343
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18779758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18779758 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18779758 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6128/50
Potent and selective SAM-competitive EZH2 inhibitor
GSK 343 is a potent and selective SAM-competitive EZH2 inhibitor (IC50 = 4 nM), that exhibits >60 fold selectivity for EZH2 over EZH1 and a range of other methyltransferases. GSK 343 decreases H3K27me3 levels in breast cancer cells and inhibits proliferation of prostate cancer cell lines in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1,2-Dihydro-6-methyl-2-oxo-4-propyl-3-pyridinyl)methyl]-1-(1-methylethyl)-6-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-pyridinyl]-1H-indazole-4-carboxamide
CAS 1346704-33-3
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C31H39N7O2
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 541.69