Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 329
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30000020 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30000020 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7637/10
Potent and selective TNNI3K inhibitor, orally bioavailable
GSK 329 is a potent and selective TNNI3K (cardiac troponin I-interacting kinase) inhibitor (IC50 = 10 nM). It exhibits selectivity for TNNI3K over human VEGFR2 (40-fold), p38α (80-fold), B-Raf (>200-fold) and displays >100-fold selectivity over 80% of 185 kinases tested. In vivo, GSK 329 reduces infarct size, ROS levels, and p38 activation in a mouse model of ischemia/reperfusion cardiac injury. This compound is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3,5-Dichloro-4-[[6-(methylamino)-4-pyrimidinyl]oxy]phenyl]-N'-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
CAS 1268490-12-5
Cantidad 10 mg
Objetivo MAPK Inhibitors
Fórmula molecular C19H14Cl2F3N5O2
Pureza 0.98