Learn More
GSK 321, TRC
Código de producto. 30240979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240979 1 mg 1 miligramo
30240484 2.5 mg 2.50 miligramo
30240939 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7973051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1816331-63-1
Fórmula molecular C28H28FN5O3
Peso molecular (g/mol) 501.55
Sinónimo (R)-1-(4-Fluorobenzyl)-N-(3-((S)-1-hydroxyethyl)phenyl)-7-methyl-5-(1H-pyrrole-2-carbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide, GSK 321
Nombre IUPAC (7R)-1-[(4-fluorofenil)metilo]-N-[3-[(1S)-1-hidroxietil]fenil]-7-metil-5-(1H-pirol-2-carbonil)-6,7-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]piridina-3-carboxamida
SMILES C[C@H](O)c1cccc(NC(=O)c2nn(Cc3ccc(F)cc3)c4[C@H](C)CN(Cc24)C(=O)c5ccc[nH]5)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-(4-Fluorobenzyl)-N-(3-((S)-1-hydroxyethyl)phenyl)-7-methyl-5-(1H-pyrrole-2-carbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H28FN5O3/c1-17-14-33(28(37)24-7-4-12-30-24)16-23-25(27(36)31-22-6-3-5-20(13-22)18(2)35)32-34(26(17)23)15-19-8-10-21(29)11-9-19/h3-13,17-18,30,35H,14-16H2,1-2H3,(H,31,36)/t17-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.2176