Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 319347A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18741348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18741348 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18741348 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5672/10
Potent and selective IKKε inhibitor
GSK 319347A is a potent and selective IKKε inhibitor (pIC50 = 7.4). Exhibits >100-fold selectivity for IKKε over IKKα IKKβ, and a range of other kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 862812-98-4
Cantidad 10 mg
Objetivo IkB Kinase
Fórmula molecular C22H19N3O5S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.53g/mol
Tipo de producto Inhibidor
Para uso exclusivo en investigación