Learn More
GSK-2881078, MedChemExpress
Código de producto. 16499486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499486 50 mg 50 miligramos
16482828 10 mg 10 miligramos
16425577 5 mg 5 miligramos
16422536 25 mg 25 miligramos
16410006 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100186
MedChemExpress GSK 2881078 is a selective androgen receptor modulator potentially for the treatment of cachexia.
GSK 2881078 is a selective androgen receptor modulator potentially for the treatment of cachexia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-2881078
CAS 1539314-06-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H13F3N2O2S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (99.90 mM)
SMILES N#CC1=C(C(F)(F)F)C2=C(N([C@H](C)CS(=O)(C)=O)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 330.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.33
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation