Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 2833503A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18757546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18757546 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18757546 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6497/10
Potent and selective TRPC6 and TRPC3 antagonist
GSK 2833503A is a potent and selective TRPC6 and TRPC3 antagonist (IC50 = 3-16 nM and 21-100 nM, respectively). GSK 2833503A exhibits >63-fold selectivity over other ion channels, including other TRP channels, CaV1.2, hERG and NaV1.5. GSK 2833503A suppresses angiotensin II or endothelin-1-induced cardiac hypertrophy signaling in HEK293 cells in vitro and in cardiomyocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-[(4-Chloro-2-fluorophenyl)amino]-5-methyl-4-thiazolyl][(2 S,3 S)-2,3-dimethyl-1-piperidinyl]methanone
CAS 1366234-01-6
Cantidad 10 mg
Objetivo TRPC Channel Blockers
Fórmula molecular C18H21ClFN3OS
Pureza 0.98