Learn More
GSK 2830371, MedChemExpress
Código de producto. 16459397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459397 5 mg 5 miligramos
16436956 100 mg 100 miligramos
16436858 10 mg 10 miligramos
16431206 200 mg 200 miligramos
16412927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16459397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15832
MedChemExpress GSK 2830371 is a highly selective Wip1 phosphatase inhibitor with IC50 of 6 nM.
GSK 2830371 is a highly selective Wip1 phosphatase inhibitor with IC50 of 6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK 2830371
CAS 1404456-53-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H29ClN4O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 51 mg/mL (110.62 mM)
SMILES ClC1=CN=C(C)C(NCC2=CC=C(C(N[C@@H](CC3CCCC3)C(NC4CC4)=O)=O)S2)=C1
Peso molecular (g/mol) 461.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.02
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease