Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 2239633A
Descripción
GSK 2239633A is a potent CCR4 antagonist (pIC50 = 7.83 in a 35S-GTPγS competition assay). Inhibits thymus activation-regulated chemokine (TARC) -induced F-actin polymerization in human whole blood.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[[3-[[3-[[(5-Chloro-2-thienyl)sulfonyl]amino]-4-methoxy-1H-indazol-1-yl]methyl]phenyl]methyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 1240516-71-5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C24H25ClN4O5S2 |
| Pureza | 98% |