Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 2194069
Descripción
GSK 2194069 is a potent human fatty acid synthase (hFASN) inhibitor (IC50 = 7.7 nM); inhibits hFAS β-ketoacyl reductase activity. Inhibits lipid synthesis and attenuates proliferation of A549 non-small-cell lung cancer cells (EC50 = 15 nM) in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(5-Benzofuranyl)phenyl]-5-[[(3S)-1-(cyclopropylcarbonyl)-3-pyrrolidinyl]methyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 1332331-08-4 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C25H24N4O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 428.48 |