Learn More
GSK 2126458, TRC
Código de producto. 30240816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240816 10 mg 10 miligramos
30240577 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG79750010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1086062-66-9
Fórmula molecular C25H17F2N5O3S
Peso molecular (g/mol) 505.5
Sinónimo GSK 2126458, Omipalisib
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-N-[2-metaxi-5-(4-piridazina-4-ilquinolina-6-il)piridina-3-il]benzenosulfonamida
SMILES COc1ncc(cc1NS(=O)(=O)c2ccc(F)cc2F)c3ccc4nccc(c5ccnnc5)c4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-N-[2-methoxy-5-[4-(4-pyridazinyl)-6-quinolinyl]-3-pyridinyl]benzenesulfonamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H17F2N5O3S/c1-35-25-23(32-36(33,34)24-5-3-18(26)12-21(24)27)11-17(13-29-25)15-2-4-22-20(10-15)19(7-8-28-22)16-6-9-30-31-14-16/h2-14,32H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.102