Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 2033
Descripción
GSK 2033 is a potent LXR antagonist (pIC50 = 7.5). Enhances T-cell proliferation and blocks T 0901317 -antiproliferative activity on T-cells. Cell permeable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trimethyl-N-[[3′-(methylsulfonyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-N-[[5-(trifluoromethyl)-2-furanyl]methyl]benzenesulfonamide |
| CAS | 1221277-90-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | LXR-like Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C29H28F3NO5S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 591.66 |
| Pureza | >99% |