Learn More
GSK-1070916, MedChemExpress
Código de producto. 16494077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494077 50 mg 50 miligramos
16481336 200 mg 200 miligramos
16458178 10 mg 10 miligramos
16420628 5 mg 5 miligramos
16407936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70044
MedChemExpress GSK-1070916 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of aurora B and aurora C with Kis of 0.38 and 1.5 nM, respectively, and is >250- fold selective over Aurora A.
GSK-1070916 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of aurora B and aurora C with Kis of 0.38 and 1.5 nM, respectively, and is >250- fold selective over Aurora A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-1070916
Forma física Solid
CAS 942918-07-2
Color Naranja
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H33N7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GSK-1070916A
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (32.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=NN(C=C2C3=C4C(NC(C5=CC=CC(CN(C)C)=C5)=C4)=NC=C3)CC)C=C1)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 507.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.63
Porcentaje de pureza 98.06%