Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 0660
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18033972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18033972 10 mg 10 miligramos
18094182 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18033972 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3433/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Selective PPARδ antagonist
Selective PPARδ antagonist (IC50 values are 0.155, > 10 and ≥ 10 μM at PPARδ, PPARα and PPARγ respectively). Exhibits inverse agonist effects when administered by itself.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1014691-61-2
Fórmula molecular C19H18N2O5S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK 0660
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.49
Pureza >99%
Peso molecular 418.48