Learn More
- Home
- Products
- Equipo de protección individual
- Guantes
- Accesorios y guantes para caja de guantes
- AL Glove Systems Guantes de caja aisladores estériles GSE
AL Glove Systems Guantes de caja aisladores estériles GSE
Código de producto. 31940416
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9.5
11
Diámetro del puño (métrico):
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Grosor (métrico):
0.4 mm
0.6 mm
Longitud (métrico):
800 mm
920 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
37 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño | Diámetro del puño (métrico) | Grosor (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31940416 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940399 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940348 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940333 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940383 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940394 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940364 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940387 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940396 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940359 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940362 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940409 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940339 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940384 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940341 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940349 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940376 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940381 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940397 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940390 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940415 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940410 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940358 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940354 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940414 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940403 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940406 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940350 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940370 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940379 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940363 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940331 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940392 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940361 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940400 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940330 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940368 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm | paquete de 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
31940416
Proveedor
AL Glove Systems
N.º de proveedor
1118068081S
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable.
View return policy
Description
Los guantes GSE están fabricados con caucho dieno propileno de etileno, ofreciendo una excelente resistencia a alcoholes, ácidos y álcalis. También muestra buena resistencia al envejecimiento y al desgaste. Debido a su resistencia a temperaturas de hasta 130 °C, también es adecuado para la esterilización con vapor.
- Resistente a los productos químicos comúnmente usados para la desinfección en plantas de producción: resistente a los rayos UV y al ozono.
- Los guantes pueden soportar situaciones de iluminación intensa y pueden usarse con sistemas de puertos conectados a tierra
- Totalmente conductor eléctrico
- Esto previene, por ejemplo, adherencias de polvo debidas a la carga estática PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016 o A1:2018, P peróxido de hidrógeno 30% nivel de protección 6
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos Vol. 21, Cap.177.2600 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Directiva de la Categoría III de EPI 2016 o 425 Tipo CE |
| Chlorinated | No |
| Cleanroom Class | Clase 10.000 (ISO 7) |
| Color | Negro |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | EPDM |
| Tipo de producto | Caja seca, guantes aisladores |
| Tamaño | 8 |
| Temperatura máx. (imperial) | 266 °F |
| Temperature (Metric) Max | 130 °C |
| Grosor (imperial) | 24 mil |
| Grosor (métrico) | 0.6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesos asépticos y estériles, como la fabricación farmacéutica, la preparación y el relleno |
| Para utilizar con (equipo) | Caja seca, aislador, RABS |
| Grip Design | Suave |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Tipo de empaquetado | Cartón |
| Cantidad | 10 Pk. |
| Temperatura mín. (imperial) | -4 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -20 °C |
| Longitud (imperial) | 32 in |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Diámetro del manguito (imperial) | 7 in |
| Diámetro del puño (métrico) | 180 mm |
| Show More Show Less |