Learn More
AL Glove Systems Guantes de caja aislante GSE
Código de producto. 31337516
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 9.5
Medio, 11
Medio, 8
XL, 11
XL, 9.5
Longitud (métrico):
800 mm
920 mm
Grosor (métrico):
0.4 mm
0.6 mm
Diámetro del puño (métrico):
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Longitud (métrico) Grosor (métrico) Diámetro del puño (métrico)
31337516 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337489 Medio, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337418 Medio, 8 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337415 Medio, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337444 Medio, 8 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337503 Medio, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337448 Medio, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337507 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337510 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337498 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337446 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337450 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337451 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337428 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337458 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337411 Grande, 9.5 920 mm 0.4 mm 200 mm
31337509 Grande, 9.5 920 mm 0.6 mm 200 mm
31337438 Grande, 9.5 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337413 Grande, 9.5 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337406 Grande, 9.5 920 mm 0.6 mm 300 mm
31337417 XL, 11 800 mm 0.6 mm 160 mm
31337460 XL, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337481 XL, 11 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337437 XL, 11 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337432 XL, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337500 XL, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337445 XL, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337412 XL, 11 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337505 XL, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337464 XL, 11 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337491 XL, 9.5 920 mm 0.4 mm 225 mm
31337504 XL, 11 920 mm 0.6 mm 225 mm
31337492 XL, 11 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337409 XL, 11 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337427 XL, 11 920 mm 0.4 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Código de producto. 31337516 Proveedor AL Glove Systems N.º de proveedor 1120048101
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a productos químicos desinfectantes, a los rayos UV y al ozono y totalmente conductor de electricidad.
Los guantes AL Glove Systems GSE fabricados con caucho de etileno propileno dieno (EPDM) muestran una alta resistencia a la mayoría de los productos químicos desinfectantes. El elastómero EPDM es resistente a los alcoholes así como a los ácidos y álcalis. También muestra buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie. Gracias a su resistencia a temperaturas de hasta 130 °C, también es adecuado para la esterilización con vapor.
  • Resistente a productos químicos desinfectantes.
  • Resistente a los productos químicos comúnmente utilizados para la desinfección en plantas de producción.
  • Resistente a los rayos UV y al ozono
  • Los guantes pueden soportar situaciones de iluminación intensa.
  • Totalmente conductor de electricidad
  • Los guantes se pueden utilizar con sistemas de puerto conectados a tierra, lo que evita, por ejemplo, la adhesión de polvo debido a la carga estática.
PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • Peróxido de hidrógeno al 30% Nivel de protección 6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) Vol. 21, Cap. 177.2600
Certificaciones/conformidad (Europa) Directiva 2016/425/CE sobre EPI Categoría III Tipo
Chlorinated No
Color Negro
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material EPDM
Tipo de producto Caja seca, guantes aislantes
Tamaño Grande, 9.5
Temperatura máx. (imperial) 266 °F
Temperature (Metric) Max 130 °C
Grosor (imperial) 16 mil
Grosor (métrico) 0.4 mm
Para utilizar con (aplicación) Procesos asépticos y estériles, como fabricación, preparación y llenado de productos farmacéuticos.
Para utilizar con (equipo) Caja seca, aislador, RABS
Grip Design Suave
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Tipo de empaquetado Cartón
Temperatura mín. (imperial) -4 °F
Temperatura mín. (métrico) -20 °C
Longitud (imperial) 32 in
Longitud (métrico) 800 mm
Diámetro del manguito (imperial) 8 in
Diámetro del puño (métrico) 200 mm