Learn More
- Home
- Products
- Equipo de protección individual
- Protección de las manos
- Accesorios y guantes para caja de guantes
- AL Glove Systems Guantes de caja aislante GSE
AL Glove Systems Guantes de caja aislante GSE
Código de producto. 31337489| Código de producto. | Tamaño | Longitud (métrico) | Grosor (métrico) | Diámetro del puño (métrico) |
|---|---|---|---|---|
| 31337489 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337418 | Medio, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337415 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337444 | Medio, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337503 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337448 | Medio, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337507 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337510 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337516 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337498 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337446 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337450 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337451 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337428 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337458 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337411 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337509 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337438 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337413 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337406 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337417 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337460 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337481 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337437 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337432 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337500 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337445 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337412 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337505 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337464 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337491 | XL, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337504 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337492 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337409 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337427 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
Los guantes AL Glove Systems GSE fabricados con caucho de etileno propileno dieno (EPDM) muestran una alta resistencia a la mayoría de los productos químicos desinfectantes. El elastómero EPDM es resistente a los alcoholes así como a los ácidos y álcalis. También muestra buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie. Gracias a su resistencia a temperaturas de hasta 130 °C, también es adecuado para la esterilización con vapor.
- Resistente a productos químicos desinfectantes.
- Resistente a los productos químicos comúnmente utilizados para la desinfección en plantas de producción.
- Resistente a los rayos UV y al ozono
- Los guantes pueden soportar situaciones de iluminación intensa.
- Totalmente conductor de electricidad
- Los guantes se pueden utilizar con sistemas de puerto conectados a tierra, lo que evita, por ejemplo, la adhesión de polvo debido a la carga estática.
PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Peróxido de hidrógeno al 30% Nivel de protección 6
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) Vol. 21, Cap. 177.2600 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Directiva 2016/425/CE sobre EPI Categoría III Tipo |
| Chlorinated | No |
| Color | Negro |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | EPDM |
| Tipo de producto | Caja seca, guantes aislantes |
| Tamaño | Medio, 8 |
| Temperatura máx. (imperial) | 266 °F |
| Temperature (Metric) Max | 130 °C |
| Grosor (imperial) | 16 mil |
| Grosor (métrico) | 0.4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesos asépticos y estériles, como fabricación, preparación y llenado de productos farmacéuticos. |
| Para utilizar con (equipo) | Caja seca, aislador, RABS |
| Grip Design | Suave |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Tipo de empaquetado | Cartón |
| Temperatura mín. (imperial) | -4 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -20 °C |
| Longitud (imperial) | 32 in |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Diámetro del manguito (imperial) | 7 in |
| Diámetro del puño (métrico) | 180 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |