Learn More
AL Glove Systems Guantes de caja estériles GSE Duo Estériles
Descripción
- El elastómero EPDM es resistente tanto a los alcoholes como a los ácidos y álcalis.
- Resistente a temperaturas de hasta 130 °C y adecuado para la esterilización con vapor
- Resistente a los productos químicos comúnmente usados para desinfección en plantas de producción, resistente a los rayos UV y al ozono, y soporta situaciones de iluminación intensa.
- Totalmente conductores eléctricamente en el lado del usuario para evitar cargas eléctricas al deslizarse dentro y fuera de los guantes.
- Los guantes pueden usarse con sistemas de puerto con conexión a tierra según las directrices de GMP la UE Anexo 1 Estrategia de Control de Contaminación (CCS) de dos colores, negro por dentro o blanco por fuera para facilitar la inspección visual
- PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016/A1:2018 P Peróxido de hidrógeno 30% Nivel de protección 6
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos Vol. 21, Cap.177.2600 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Directiva de la Categoría III de EPI 2016 o 425 Tipo CE |
| Chlorinated | No |
| Cleanroom Class | Clase 10.000 (ISO 7) |
| Color | Multi |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | EPDM |
| Tipo de producto | Caja seca, guantes aisladores |
| Tamaño | 9.5 |
| Mostrar más |