Learn More
AL Glove Systems Guantes de caja aislante GSE Duo
Código de producto. 31337515
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 9.5
Medio, 8
XL, 11
Longitud (métrico):
800 mm
Grosor (métrico):
0.4 mm
Diámetro del puño (métrico):
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Longitud (métrico) Grosor (métrico) Diámetro del puño (métrico)
31337515 XL, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337513 Medio, 8 - - 180 mm
31337452 Medio, 8 - - 200 mm
31337431 Medio, 8 - - 225 mm
31337421 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337475 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337502 Grande, 9.5 - - 200 mm
31337423 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337468 Grande, 9.5 - - 250 mm
31337470 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337490 XL, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337455 XL, 11 - - 200 mm
31337496 XL, 11 - - 250 mm
31337478 XL, 11 - - 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 31337515 Proveedor AL Glove Systems N.º de proveedor 1522548111
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Guantes de doble capa negros/blancos, resistentes a desinfectantes, rayos UV/ozono y totalmente conductores de electricidad, conformes con la normativa UE. GMP Anexo 1.
Los guantes GSE Duo de AL Glove Systems fabricados en caucho de etileno propileno dieno (EPDM) en blanco y negro muestran una alta resistencia a la mayoría de los productos químicos desinfectantes. El elastómero EPDM es resistente a los alcoholes así como a los ácidos y álcalis. También muestra buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie. Gracias a su resistencia a temperaturas de hasta 130 °C, también es adecuado para la esterilización con vapor.
  • Resistente a productos químicos desinfectantes.
  • Resistente a los productos químicos comúnmente utilizados para la desinfección en plantas de producción.
  • Resistente a los rayos UV y al ozono
  • Los guantes pueden soportar situaciones de iluminación intensa.
  • Totalmente conductor de electricidad en el lado del usuario para evitar la carga eléctrica al deslizarse dentro y fuera de los guantes.
  • Los guantes se pueden utilizar con sistemas de puerto con conexión a tierra.
  • Según la UE GMP Directrices Anexo 1, estrategia de control de la contaminación (CCS ) Los guantes de dos colores son negros por dentro y blancos por fuera para una fácil inspección visual.
PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • Peróxido de hidrógeno al 30% Nivel de protección 6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) Vol. 21, Cap. 177.2600
Certificaciones/conformidad (Europa) Directiva 2016/425/CE sobre EPI Categoría III Tipo
Chlorinated No
Color Multi
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material EPDM
Tipo de producto Caja seca, guantes aislantes
Tamaño XL, 11
Temperatura máx. (imperial) 266 °F
Temperature (Metric) Max 130 °C
Grosor (imperial) 16 mil
Grosor (métrico) 0.4 mm
Para utilizar con (aplicación) Procesos asépticos y estériles, como fabricación, preparación y llenado de productos farmacéuticos.
Para utilizar con (equipo) Caja seca, aislador, RABS
Grip Design Suave
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Tipo de empaquetado Cartón
Temperatura mín. (imperial) -4 °F
Temperatura mín. (métrico) -20 °C
Longitud (imperial) 32 in
Longitud (métrico) 800 mm
Diámetro del manguito (imperial) 9 in
Diámetro del puño (métrico) 225 mm