Learn More
AL Glove Systems GSC Guantes de caja aisladores estériles
Código de producto. 31940417
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9.5
11
Diámetro del puño (métrico):
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Grosor (métrico):
0.4 mm
0.6 mm
Longitud (métrico):
800 mm
920 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Diámetro del puño (métrico) Grosor (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
31940417 11 250 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940366 8 180 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940355 8 180 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940369 8 200 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940347 8 200 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940407 8 225 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940405 8 225 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940360 9.5 160 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940388 9.5 160 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940386 9.5 180 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940401 9.5 180 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940372 9.5 200 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940345 9.5 200 mm 0.4 mm 920 mm paquete de 10
31940377 9.5 200 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940336 9.5 200 mm 0.6 mm 920 mm paquete de 10
31940367 9.5 225 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940357 9.5 225 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940352 9.5 250 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940378 9.5 250 mm 0.4 mm 920 mm paquete de 10
31940395 9.5 250 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940343 9.5 250 mm 0.6 mm 920 mm paquete de 10
31940374 9.5 300 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940382 9.5 300 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940413 11 180 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940389 11 180 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940356 11 200 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940393 11 200 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940329 11 225 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940337 11 225 mm 0.4 mm 920 mm paquete de 10
31940408 11 225 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940332 11 225 mm 0.6 mm 920 mm paquete de 10
31940346 11 250 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940402 11 250 mm 0.4 mm 920 mm paquete de 10
31940335 11 250 mm 0.6 mm 920 mm paquete de 10
31940375 11 300 mm 0.4 mm 800 mm paquete de 10
31940398 11 300 mm 0.4 mm 920 mm paquete de 10
31940365 11 300 mm 0.6 mm 800 mm paquete de 10
31940334 11 300 mm 0.6 mm 920 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Código de producto. 31940417 Proveedor AL Glove Systems N.º de proveedor 1325068111S
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
El material ofrece una alta resistencia al oxígeno, ozono y exposición a los rayos UV.
  • GSC Los guantes de guantera están hechos de polietileno clorosulfonado y CSM son muy adecuados para trabajar con productos oxidantes, ácido nítrico concentrado o ácido clorhídrico, amoníaco.
  • Proporciona protección al manipular ácidos, álcalis y alcoholes.
  • Resistencia a temperaturas de hasta 120 grados
  • Estable a rayos UV y buena resistencia, por ejemplo, en cajas de soldadura con gas inerte o en situaciones de iluminación intensiva en UV, resistentes a VHP
  • Adecuado para aislantes desinfectados con peróxido de hidrógeno vaporizado PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • Un nivel 4 de protección con metanol
  • Hidróxido de sodio de K, 40% de protección nivel 6
  • Ácido sulfúrico L nivel de protección 6
  • Peróxido de hidrógeno P 30% nivel de protección 6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Directiva de la Categoría III de EPI 2016 o 425 Tipo CE
Chlorinated No
Cleanroom Class Clase 10.000 (ISO 7)
Color Blanco natural
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material CSM
Tipo de producto Caja seca, guantes aisladores
Tamaño 11
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Temperature (Metric) Max 120 °C
Grosor (imperial) 24 mil
Grosor (métrico) 0.6 mm
Para utilizar con (aplicación) Procesos asépticos y estériles, como la fabricación farmacéutica, la preparación y el relleno
Para utilizar con (equipo) Caja seca, aislador, RABS
Grip Design Suave
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Tipo de empaquetado Cartón
Cantidad 10 Pk.
Temperatura mín. (imperial) -4 °F
Temperatura mín. (métrico) -20 °C
Longitud (imperial) 32 in
Longitud (métrico) 800 mm
Diámetro del manguito (imperial) 10 in
Diámetro del puño (métrico) 250 mm