Learn More
- Home
- Products
- Equipo de protección individual
- Guantes
- Accesorios y guantes para caja de guantes
- AL Glove Systems GSC Guantes de caja aisladores estériles
AL Glove Systems GSC Guantes de caja aisladores estériles
Código de producto. 31940398
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9.5
11
Diámetro del puño (métrico):
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Grosor (métrico):
0.4 mm
0.6 mm
Longitud (métrico):
800 mm
920 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
38 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño | Diámetro del puño (métrico) | Grosor (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31940398 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940366 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940355 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940369 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940347 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940407 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940405 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940360 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940388 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940386 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940401 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940372 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940345 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940377 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940336 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940367 | 9.5 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940357 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940352 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940378 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940395 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940343 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940374 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940382 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940413 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940389 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940356 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940393 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940329 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940337 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940408 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940332 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940346 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940402 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940417 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940335 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | paquete de 10 |
| 31940375 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940365 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | paquete de 10 |
| 31940334 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm | paquete de 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
31940398
Supplier
AL Glove Systems
Supplier No.
1330049111S
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- GSC Los guantes de guantera están hechos de polietileno clorosulfonado y CSM son muy adecuados para trabajar con productos oxidantes, ácido nítrico concentrado o ácido clorhídrico, amoníaco.
- Proporciona protección al manipular ácidos, álcalis y alcoholes.
- Resistencia a temperaturas de hasta 120 grados
- Estable a rayos UV y buena resistencia, por ejemplo, en cajas de soldadura con gas inerte o en situaciones de iluminación intensiva en UV, resistentes a VHP
- Adecuado para aislantes desinfectados con peróxido de hidrógeno vaporizado PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Un nivel 4 de protección con metanol
- Hidróxido de sodio de K, 40% de protección nivel 6
- Ácido sulfúrico L nivel de protección 6
- Peróxido de hidrógeno P 30% nivel de protección 6
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Directiva de la Categoría III de EPI 2016 o 425 Tipo CE |
| Chlorinated | No |
| Cleanroom Class | Clase 10.000 (ISO 7) |
| Color | Blanco natural |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | CSM |
| Tipo de producto | Caja seca, guantes aisladores |
| Tamaño | 11 |
| Temperatura máx. (imperial) | 248 °F |
| Temperature (Metric) Max | 120 °C |
| Grosor (imperial) | 16 mil |
| Grosor (métrico) | 0.4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesos asépticos y estériles, como la fabricación farmacéutica, la preparación y el relleno |
| Para utilizar con (equipo) | Caja seca, aislador, RABS |
| Grip Design | Suave |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Tipo de empaquetado | Cartón |
| Cantidad | 10 Pk. |
| Temperatura mín. (imperial) | -4 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -20 °C |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 920 mm |
| Diámetro del manguito (imperial) | 12 in |
| Diámetro del puño (métrico) | 300 mm |
| Show More Show Less |